2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-7-azaindole
D5078-1G D5078-5G
TCIAD5078-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD5078-1G TCIAD5078-5G
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₈N₂
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD06659751
Numéro CAS: 10592-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56aa3a83938f39b252848851d5bcb4ec4ea1f2e&vid=f56aa3a83938f39b252848851d5bcb4ec4ea1f2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité