2-N-Propyl-4-methyl-6-(1'-methylbenzimidazole-2-yl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,7'-Dimethyl-2'-propyl-2,5'-bibenzimidazole
D5079-25G D5079-5G
TCIAD5079-25GEA 249 EUR InStock
TCIAD5079-25G TCIAD5079-5G
2-N-Propyl-4-methyl-6-(1'-methylbenzimidazole-2-yl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC)
2-N-Propyl-4-methyl-6-(1'-methylbenzimidazole-2-yl)benzimidazole
Formule: C₁₉H₂₀N₄
MW: 304,397 g/mol
Numéro MDL: MFCD09029193
Numéro CAS: 152628-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f589beb000be8887b3a7fed388870064b140c53c&vid=c942fb2776152db2317a176b7167f5e33cc183d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité