9,9-Diphenylfluorene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
D5084-200MG D5084-1G
TCIAD5084-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAD5084-200MG TCIAD5084-1G
9,9-Diphenylfluorene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9,9-Diphenylfluorene-2-boronic acid
Formule: C₂₅H₁₉BO₂
MW: 362,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD22581299
Numéro CAS: 400607-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21788d90f4c6dd94f17cc42b6e04c118a47c50e5&vid=21788d90f4c6dd94f17cc42b6e04c118a47c50e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 106.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité