2-(3,4-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethylphenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-o-xylene
D5085-1G D5085-5G
TCIAD5085-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD5085-1G TCIAD5085-5G
2-(3,4-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(3,4-Dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₄H₂₁BO₂
MW: 232,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12405519
Numéro CAS: 401797-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité