2,4-Diamino-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5088-1G D5088-5G
TCIAD5088-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD5088-1G TCIAD5088-5G
2,4-Diamino-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
2,4-Diamino-6-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₈N₄O
MW: 140,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD02091088
Numéro CAS: 3270-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58b48abb5d7768c8e9c48016fdddf88c5a9ee853&vid=58b48abb5d7768c8e9c48016fdddf88c5a9ee853&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité