2,6-Diethynylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5097-200MG D5097-1G
TCIAD5097-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAD5097-200MG TCIAD5097-1G
2,6-Diethynylpyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Diethynylpyridine
Formule: C₉H₅N
MW: 127,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09039127
Numéro CAS: 75867-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité