3,5-Dibromo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5099-1G D5099-5G
TCIAD5099-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD5099-1G TCIAD5099-5G
3,5-Dibromo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
3,5-Dibromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅Br₂NO
MW: 266,9200 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD05663709
Numéro CAS: 13472-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 and le 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité