O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5103-1G D5103-5G
TCIAD5103-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD5103-1G TCIAD5103-5G
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine ≥97.0% (par GC)
O-(2,4-Dinitrophenyl)hydroxylamine
Formule: C₆H₅N₃O₅
MW: 199,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075001
Numéro CAS: 17508-17-7
EINECS: 241-512-6
ONU: 3224
ADR: 4.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité