3',5'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
D5111-1G D5111-5G
TCIAD5111-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD5111-1G TCIAD5111-5G
3',5'-Dichloroacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Dichloroacétophénone
Formule: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00045189
Numéro CAS: 14401-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32537fe3611ee1d041e182865e4bc753889a34d5&vid=32537fe3611ee1d041e182865e4bc753889a34d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité