(S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5115-1G D5115-200MG
TCIAD5115-1GEA 194 EUR InStock
TCIAD5115-1G TCIAD5115-200MG
(S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
(S)-2,4-Dichloro-alpha-(chloromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇Cl₃O
Numéro MDL: MFCD07776655
Numéro CAS: 126534-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +61.0 deg (C=1.2, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité