1,9-Dichlorononane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5116-5G D5116-25G
TCIAD5116-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD5116-5G TCIAD5116-25G
1,9-Dichlorononane ≥98.0% (par GC)
1,9-Dichlorononane
Formule: C₉H₁₈Cl₂
MW: 197,15 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00001024
Numéro CAS: 821-99-8
EINECS: 212-484-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66529fcccbc97150fecfea06f472157edd6ed64e&vid=66529fcccbc97150fecfea06f472157edd6ed64e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité