6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
D5119-1G D5119-5G
TCIAD5119-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD5119-1G TCIAD5119-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (par HPLC)
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00099597
Numéro CAS: 1011-46-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité