Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diéthylbenzamide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5123-25G D5123-100G
TCIAD5123-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD5123-25G TCIAD5123-100G
N,N-Diéthylbenzamide ≥95.0% (par GC)
N,N-Diéthylbenzamide


Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Numéro MDL: MFCD00026726
Numéro CAS: 1696-17-9
EINECS: 216-912-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325fdcb9a964e8dccf4d092bdf66688f2892112d&vid=325fdcb9a964e8dccf4d092bdf66688f2892112d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité