5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Indolo[3,2-b]carbazole
D5124-200MG D5124-1G
TCIAD5124-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5124-200MG TCIAD5124-1G
5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Formule: C₁₈H₁₂N₂
MW: 256,31 g/mol
Point de fusion: 460°C
Numéro MDL: MFCD09879258
Numéro CAS: 6336-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92961135b60efdba56a18068801804fc35525583&vid=92961135b60efdba56a18068801804fc35525583&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité