N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, N4,N4'-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
D5126-1G D5126-5G
TCIAD5126-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD5126-1G TCIAD5126-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (par HPLC)
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₄₄H₃₂N₂
MW: 588,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093246
Numéro CAS: 123847-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f27880f7677a3c900fbdd6b84e0e7791195aaf1&vid=2f27880f7677a3c900fbdd6b84e0e7791195aaf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité