1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5128-1G D5128-5G
TCIAD5128-1GEA 102 EUR InStock
TCIAD5128-1G TCIAD5128-5G
1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (par GC)
1,2-Difluoro-4-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene
Formule: C₂₃H₃₄F₂
MW: 348,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD12912373
Numéro CAS: 117943-37-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e9f942f4f0ff2d0142fe1aa6df622a85f96ae8&vid=e0e9f942f4f0ff2d0142fe1aa6df622a85f96ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 37 to 107 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité