4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluorobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl)-4'-ethyl-3,5-difluoro-1,1'-biphenyl
D5129-1G D5129-5G
TCIAD5129-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5129-1G TCIAD5129-5G
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluorobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluorobiphenyl
Formule: C₂₁H₁₃F₇O
MW: 414,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD22376741
Numéro CAS: 303186-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=736ff28a1e4e426ab0a588b930169f8c4259d25f&vid=736ff28a1e4e426ab0a588b930169f8c4259d25f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 67.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité