4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5130-1G D5130-5G
TCIAD5130-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD5130-1G TCIAD5130-5G
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl
Formule: C₂₂H₁₅F₇O
Point de fusion: 49°C
Numéro MDL: MFCD18451990
Numéro CAS: 303186-20-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&vid=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité