2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5131-1G D5131-5G
TCIAD5131-1GEA 22 EUR InStock
TCIAD5131-1G TCIAD5131-5G
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09031174
Numéro CAS: 851386-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e4ca929798cfaf503da9d44dba2f016eafc639&vid=35e4ca929798cfaf503da9d44dba2f016eafc639&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité