1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5134-1G D5134-5G
TCIAD5134-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD5134-1G TCIAD5134-5G
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Formule: C₉H₁₀F₂
MW: 156,18 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD12405568
Numéro CAS: 183245-00-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&vid=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité