Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ((2,4,6-Tri-isopropyl)phenyl)dicyclohexylphosphine
D5135-200MG D5135-1G
TCIAD5135-200MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAD5135-200MG TCIAD5135-1G
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (par GC)
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Formule: C₂₇H₄₅P
MW: 400,631 g/mol
Numéro MDL: MFCD11656073
Numéro CAS: 303111-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ccfb8aea00396797adab092d532839bffd43f30&vid=4ccfb8aea00396797adab092d532839bffd43f30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité