Acide 2,6-difluoro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5138-5G D5138-25G
TCIAD5138-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD5138-5G TCIAD5138-25G
Acide 2,6-difluoro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,6-difluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃F₂NO₄
Numéro MDL: MFCD00119291
Numéro CAS: 83141-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité