Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 8000 (de dextrane)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD5143-25GEA 438 EUR InStock
TCIAD5143-25G
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 8000 (de dextrane)
Dextran sulphate sodium salt
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Sulfur 15.0 to 20.0% (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +75 to +105 deg (C=5, H2O,calcd.on dried substance)
limiting viscosity 0.018 to 0.032
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité