(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
D5145-200MG D5145-1G
TCIAD5145-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAD5145-200MG TCIAD5145-1G
(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC)
(3,5-Dichlorophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formule: C₂₂H₂₁Cl₂IO₆S
MW: 611,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30475653
Numéro CAS: 1868173-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82cfee85ada98142a60552fc710d5c74d78a3fda&vid=82cfee85ada98142a60552fc710d5c74d78a3fda&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 % (total of Ion-Pair)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité