5,6-Diméthoxyindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5148-200MG D5148-1G
TCIAD5148-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAD5148-200MG TCIAD5148-1G
5,6-Diméthoxyindole ≥98.0% (par GC)
5,6-Diméthoxyindole
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 198°C
Numéro MDL: MFCD00005675
Numéro CAS: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5684f8f4fee2a8fde8dca01fe4807fa306ccde2&vid=a5684f8f4fee2a8fde8dca01fe4807fa306ccde2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité