2,6-Dihydroxyanthracene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Anthracenediol
D5151-200MG D5151-1G
TCIAD5151-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAD5151-200MG TCIAD5151-1G
2,6-Dihydroxyanthracene ≥95.0% (par GC)
2,6-Dihydroxyanthracene
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD24713437
Numéro CAS: 101488-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ac915839389ff855d3636adb8d65f9de33d7df6&vid=7ac915839389ff855d3636adb8d65f9de33d7df6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité