3,8-Dimethylacenaphthenequinone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,8-Dimethylacenaphthylene-1,2-dione
D5156-200MG D5156-1G
TCIAD5156-200MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5156-200MG TCIAD5156-1G
3,8-Dimethylacenaphthenequinone ≥97.0% (par GC)
3,8-Dimethylacenaphthenequinone
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Numéro CAS: 146885-81-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f26c91a3b8e942048591d114fdefbf1a250eb5b&vid=5f26c91a3b8e942048591d114fdefbf1a250eb5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité