Disodium 3,3'-Dithiobis(1-propanesulphonate) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5159-25G D5159-100G
TCIAD5159-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD5159-25G TCIAD5159-100G
Disodium 3,3'-Dithiobis(1-propanesulphonate) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Disodium 3,3'-Dithiobis(1-propanesulphonate)
Formule: C₆H₁₂Na₂O₆S₄
Numéro MDL: MFCD01104840
Numéro CAS: 27206-35-5
EINECS: 248-324-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0b71d5ac99804cc7d8c5db2e4084b48e5378238&vid=e0b71d5ac99804cc7d8c5db2e4084b48e5378238&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité