2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-2-methylene-1H-benzo[e]indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5162-1G D5162-5G
TCIAD5162-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5162-1G TCIAD5162-5G
2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-2-methylene-1H-benzo[e]indole ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-2-methylene-1H-benzo[e]indole
Formule: C₁₆H₁₇N
MW: 223,32 g/mol
Numéro CAS: 344928-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d56410b705cb8662b2083babd3ab78093a91a0b&vid=4d56410b705cb8662b2083babd3ab78093a91a0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité