1,2-Dimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5163-1G D5163-5G
TCIAD5163-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD5163-1G TCIAD5163-5G
1,2-Dimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (par GC)
1,2-Dimethyl-3H-benzo[e]indole
Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00850046
Numéro CAS: 55970-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e120aa7682a3aa28bb42ca757b126f699f775da8&vid=e120aa7682a3aa28bb42ca757b126f699f775da8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité