3-(Difluoromethoxy)benzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
D5164-1G D5164-5G
TCIAD5164-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD5164-1G TCIAD5164-5G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine ≥98.0% (par GC)
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236230
Numéro CAS: 244022-71-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité