1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromodurene
D5168-1G D5168-5G
TCIAD5168-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD5168-1G TCIAD5168-5G
1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Formule: C₁₀H₁₂Br₂
MW: 292,01 g/mol
Point d'ébullition: 317°C
Numéro MDL: MFCD00017787
Numéro CAS: 1646-54-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f80ab677e30e767782345bfdf5570d6e1a3c9ed&vid=9f80ab677e30e767782345bfdf5570d6e1a3c9ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité