1,3-Diallylurea ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5170-1G D5170-5G
TCIAD5170-1GEA 103 EUR InStock
TCIAD5170-1G TCIAD5170-5G
1,3-Diallylurea ≥98.0% (par GC)
1,3-Diallylurea
Formule: C₇H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 56°C
Numéro MDL: MFCD00008639
Numéro CAS: 1801-72-5
EINECS: 217-291-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405c40e1dd84fbc8b2d5529b42bb8120db2ef5b3&vid=405c40e1dd84fbc8b2d5529b42bb8120db2ef5b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité