4,7-Dihydroxycoumarin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
D5175-1G D5175-5G
TCIAD5175-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD5175-1G TCIAD5175-5G
4,7-Dihydroxycoumarin ≥98.0% (par HPLC)
4,7-Dihydroxycoumarin
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00203882
Numéro CAS: 1983-81-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité