2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5185-1G D5185-5G
TCIAD5185-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD5185-1G TCIAD5185-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00042254
Numéro CAS: 143879-77-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité