2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5187-1G D5187-5G
TCIAD5187-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD5187-1G TCIAD5187-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (par GC)
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD05663712
Numéro CAS: 1736-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&vid=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité