4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5189-1G D5189-5G
TCIAD5189-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD5189-1G TCIAD5189-5G
4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dibromo-2-nitrobiphenyl
Formule: C₁₂H₇Br₂NO₂
Numéro MDL: MFCD05854318
Numéro CAS: 439797-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aae851ce7eeaa40bd4f722c5c2d08b5f6be642e&vid=0aae851ce7eeaa40bd4f722c5c2d08b5f6be642e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité