3,4-Diaminobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5194-1G D5194-5G
TCIAD5194-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD5194-1G TCIAD5194-5G
3,4-Diaminobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4-Diaminobenzonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Numéro MDL: MFCD00723901
Numéro CAS: 17626-40-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21ed317b452a7487d40506f6e88f18ba4bf81ce&vid=e21ed317b452a7487d40506f6e88f18ba4bf81ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité