3,5-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5195-1G D5195-5G
TCIAD5195-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD5195-1G TCIAD5195-5G
3,5-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dichloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,8866 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094687
Numéro CAS: 343781-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fec9cf3f3ad03214e64eaa01c0e33592a7b5de6c&vid=fec9cf3f3ad03214e64eaa01c0e33592a7b5de6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité