2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepine, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
D5199-1G D5199-5G
TCIAD5199-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD5199-1G TCIAD5199-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene ≥98.0% (par GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22054122
Numéro CAS: 1003-83-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48fcec3b9d90d0a5e58ed495f335b0d5282e6df8&vid=48fcec3b9d90d0a5e58ed495f335b0d5282e6df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité