4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5200-1G D5200-5G
TCIAD5200-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD5200-1G TCIAD5200-5G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (par GC)
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16621162
Numéro CAS: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&vid=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité