4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5205-1G D5205-5G
TCIAD5205-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD5205-1G TCIAD5205-5G
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₂HBr₂N₃
MW: 226,859 g/mol
Numéro MDL: MFCD08062401
Numéro CAS: 15294-81-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité