Dibenzoate de m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5207-5G D5207-25G
TCIAD5207-5GEA 22 EUR InStock
TCIAD5207-5G TCIAD5207-25G
Dibenzoate de m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Dibenzoate de m-phénylène
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00016576
Numéro CAS: 94-01-9
EINECS: 202-294-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46fc6f2478b7fcbde014865f3b0126e6c2fd6e96&vid=46fc6f2478b7fcbde014865f3b0126e6c2fd6e96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité