4,4'-Dibromobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD5211-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD5211-1G TCIAD5211-5G
4,4'-Dibromobenzophénone ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dibromobenzophénone
Formule: C₁₃H₈Br₂O
MW: 340,01 g/mol
Point d'ébullition: 395°C
Numéro MDL: MFCD00016330
Numéro CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité