Dipentaerythritol Hexakis(3-mercaptopropionate) ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DiPETMP, Dipentaerythritol hexa(3-mercaptopropionate)
D5212-25G D5212-500G
TCIAD5212-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD5212-25G TCIAD5212-500G
Dipentaerythritol Hexakis(3-mercaptopropionate) ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Dipentaerythritol Hexakis(3-mercaptopropionate)
Formule: C₂₈H₄₆O₁₃S₆
MW: 783,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128217
Numéro CAS: 25359-71-1
EINECS: 246-893-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=004b17b1ec430e97b1050bc8a3ab3cd4f9d9139b&vid=004b17b1ec430e97b1050bc8a3ab3cd4f9d9139b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Iodometric back titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité