3,7-Dibromo-10-hexylphenothiazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7-Dibromo-10-hexyl-10H-phenothiazine
D5222-1G D5222-5G
TCIAD5222-1GEA 137 EUR InStock
TCIAD5222-1G TCIAD5222-5G
3,7-Dibromo-10-hexylphenothiazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,7-Dibromo-10-hexylphenothiazine
Formule: C₁₈H₁₉Br₂NS
MW: 441,23 g/mol
Numéro CAS: 312924-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité