3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D5225-200MG D5225-1G
TCIAD5225-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAD5225-200MG TCIAD5225-1G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₆F₂O₂
Numéro MDL: MFCD08705857
Numéro CAS: 107496-54-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ff006aa50e3ec65d0817a66487543acf687c183&vid=6ff006aa50e3ec65d0817a66487543acf687c183&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité