4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
D5226-1G D5226-5G
TCIAD5226-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD5226-1G TCIAD5226-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258943
Numéro CAS: 405520-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité