Dienogest ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17alpha-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Cyanomethyl-17-hydroxy-estra-4,9-dien-3-one
D5230-250MG D5230-50MG
TCIAD5230-250MGEA 836 EUR InStock
TCIAD5230-250MG TCIAD5230-50MG
Dienogest ≥98.0% (par HPLC)
Dienogest
Formule: C₂₀H₂₅NO₂
MW: 311,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00868356
Numéro CAS: 65928-58-7
Merck Index: 14,03106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.20 to 4.80 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -302 to -312 deg (C=1, CH2Cl2)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité