1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5236-200MG D5236-1G
TCIAD5236-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAD5236-200MG TCIAD5236-1G
1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene ≥98.0% (par GC)
1,6-Dibromo-3,8-diisopropylpyrene
Formule: C₂₂H₂₀Br₂
MW: 444,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD27979119
Numéro CAS: 869340-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité